Specifications
CAS355423-58-4
Chemischer Name oder Material6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formelmasse246.03
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H319-H335
Gesundheitsgefahr 3P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Mehr anzeigen