Octenidin-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Octenidin-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Octenidin-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Octenidin-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 70775-75-6 | C36H64Cl2N4
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer H62257.03
auch als H62257-03 bezeichnet
Preis (EUR)
48,50
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS70775-75-6
IUPAC Namedihydrogen N-(1-{10-[4-(octylimino)-1,4-dihydropyridin-1-yl]decyl}-1,4-dihydropyridin-4-ylidene)octan-1-amine dichloride
Molecular FormulaC36H64Cl2N4
InChI KeySMGTYJPMKXNQFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCCCCCCCN=C1C=CN(CCCCCCCCCCN2C=CC(C=C2)=NCCCCCCCC)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (unspecified)>97.5%
Octenidine dihydrochloride is used as a antiseptic for skin, mucous Membranes and wounds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Octenidin-Dihydrochlorid wird als Antiseptikum für Haut, Schleimhäute und Wunden verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.

Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Hübner N.-O.; Siebert J.b; Kramer A. Octenidine Dihydrochloride, a Modern Antiseptic for Skin, Mucous Membranes and Wounds. Skin Pharmacol Physiol. 2010, 23244-258.
  2. Hübner N.-O.; Siebert J.b; Kramer A. Octenidine Dihydrochloride, a Modern Antiseptic for Skin, Mucous Membranes and Wounds. Clinical Microbiology and Infection 2010, 166, 600-606.