N,1-Di-Boc-L-Histidin-Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
N,1-Di-Boc-L-Histidin-Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
N,1-Di-Boc-L-Histidin-Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N,1-Di-Boc-L-Histidin-Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 31687-58-8 | C28H48N4O6 | 536.714 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer H62570.06
auch als H62570-06 bezeichnet
Preis (EUR)
45,50
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
45,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS31687-58-8
IUPAC Name3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H-imidazol-4-yl}-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoic acid; N-cyclohexylcyclohexanamine
Molecular FormulaC28H48N4O6
InChI KeyWBGMQHNUPJENDC-UHFFFAOYNA-N
SMILESC1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)>97.5%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only