N-Boc-2-Cyclopropyl-L-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Boc-2-Cyclopropyl-L-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Boc-2-Cyclopropyl-L-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Boc-2-Cyclopropyl-L-Glycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H62914.03
auch als H62914-03 bezeichnet
1 g
Katalognummer H62914.03
auch als H62914-03 bezeichnet
Preis (EUR)
135,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
135,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS155976-13-9
IUPAC Name(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-cyclopropylacetic acid
Molecular FormulaC10H17NO4
InChI KeyQFVJNEASAAJIDF-ZETCQYMHSA-N
SMILESCC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C1CC1)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Proton NMR>94.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke