1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H63310.06
auch als H63310-06 bezeichnet
5 g
Katalognummer H63310.06
auch als H63310-06 bezeichnet
Preis (EUR)
295,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
295,00
Each
Specifications
Beilstein10169275
CAS392660-27-4
Chemischer Name oder Material1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
DOT-InformationenTransport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.
Formelmasse239.24
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only