2-Chlor-1-methylbenzimidazol, Thermo Scientific Chemicals
2-Chlor-1-methylbenzimidazol, Thermo Scientific Chemicals
2-Chlor-1-methylbenzimidazol, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Chlor-1-methylbenzimidazol, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H63559.03
auch als H63559-03 bezeichnet
1 g
Katalognummer H63559.03
auch als H63559-03 bezeichnet
Preis (EUR)
110,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
110,00
Each
Specifications
CAS1849-02-1
Chemischer Name oder Material2-Chloro-1-methylbenzimidazole
FarbeWeiß bis gelb
Formelmasse166.61
Gesundheitsgefahr 1H315-H319-H335
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only