Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amin-4-chlor-3-nitropyridin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, heißem Ethanol, Ethylacetat und heißem Methanol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Allgemeine Referenzen:
- John A. Montgomery.; Kathleen Hewson. 1-Deaza-6-methylthiopurine Ribonucleoside.J. Med. Chem. 1966, 9 (3),354-357 .
- John A. Montgomery.; Kathleen Hewson. 3-Deaza-6-methylthiopurine Ribonucleoside.J. Med. Chem. 1966, 9 (1),105-107 .