2-Amino-9,9-Dimethylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-9,9-Dimethylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-9,9-Dimethylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-9,9-Dimethylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
H64771.06
auch als H64771-06 bezeichnet
5 g
Katalognummer H64771.06
auch als H64771-06 bezeichnet
Preis (EUR)
224,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
224,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS108714-73-4
IUPAC Name9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
Molecular FormulaC15H15N
InChI KeyGUTJITRKAMCHSD-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1(C)C2=CC=CC=C2C2=C1C=C(N)C=C2
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)>97.5%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only