1-Brom-3-Chlor-2-iodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Brom-3-Chlor-2-iodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Brom-3-Chlor-2-iodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Brom-3-Chlor-2-iodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 450412-28-9 | C6H3BrClI | 317.35 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Katalognummer H66020.MD
auch als H66020-MD bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS450412-28-9
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)99.70%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only