PDCBT, Thermo Scientific Chemicals
PDCBT, Thermo Scientific Chemicals
PDCBT, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

PDCBT, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Katalognummer H66713.ME
auch als H66713-ME bezeichnet
Preis (EUR)
2.252,00
Each
Menge:
500 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
2.252,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1609536-17-5
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Bandgap energy1.89 ? 0.02 eV
Appearance (Color)Black
FormFlake or threadlike
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only