N-Acetyl-L-Tryptophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Acetyl-L-Tryptophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
N-Acetyl-L-Tryptophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Acetyl-L-Tryptophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1218-34-4 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer J64096.06
auch als J64096-06 bezeichnet
Preis (EUR)
36,20
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
36,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1218-34-4
IUPAC Name(2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molecular FormulaC13H14N2O3
InChI KeyDZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
SMILESCC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormWhite to off-white powder
Assay (HPLC)≥98.5%
Melting point176.0-210.0°C
Optical Rotation+26 ± 2° (C=1, 1N NaOH)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only