Chrysophenin-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Chrysophenin-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Chrysophenin-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Chrysophenin-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chrysophenin-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals

Ein Diazo-Stilben-Farbstoff
Have Questions?
KatalognummerMenge
J64999.18
auch als J64999-18 bezeichnet
50 g
Katalognummer J64999.18
auch als J64999-18 bezeichnet
Preis (EUR)
41,20
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
41,20
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Specifications
CAS2870-32-8
Chemischer Name oder MaterialChrysophenine sodium salt
FarbeOrange bis Orangerot
EINECS-Nummer220-698-2
Formelmasse680.66
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only