Coenzym A-Trilithiumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Coenzym A-Trilithiumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Coenzym A-Trilithiumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Coenzym A-Trilithiumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Nützlich für die Fettsäuresynthese und -oxidation
Have Questions?
KatalognummerMenge
J65434.MC
auch als J65434-MC bezeichnet
100 mg
Katalognummer J65434.MC
auch als J65434-MC bezeichnet
Preis (EUR)
247,65
Exklusiv online
275,00
Ersparnis 27,35 (10%)
Each
Menge:
100 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
247,65
Exklusiv online
275,00
Ersparnis 27,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS18439-24-2
IUPAC Nametrilithium(1+) (3R)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-3-({2-[(2-sulfanylethyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)propyl ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-(hydrogen phosphonatooxy)-4-hydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
Molecular FormulaC21H33Li3N7O16P3S
InChI KeyQSCBPHBAFBVXRK-FFKZSOHASA-K
SMILES[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Pale cream to pale yellow
Assay from Supplier's CofA≥94.0%
FormLyophilized powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Coenzym A erleichtert die Entfernung von Lipidperoxiden durch eine zunehmende Mobilisation von Fettsäuren und fördert die Reparatur von Plasmamembranen durch Aktivierung der Phospholipid-Synthese. CoA ist an den Mechanismen einer Vielzahl von Enzymen beteiligt
RUO – Nur für Forschungszwecke

Allgemeine Referenzen:

  1. Mayer, J.H.; Tomlinson, D.R. Prevention of defects of axonal transport and nerve conduction velocity by oral administration of myo-inositol or an aldose reductase inhibitor in streptozotocin-diabetic rats. Diabetologia. 1983, 25, (5), 433-438.
  2. James D. Clark.; Stephen J. O'Keefe.; Jeremy R. Knowles. Malate synthase: proof of a stepwise Claisen condensation using the double-isotope fractionation test. Biochemie. 1988, 27, (16), 5961-5971.