Dynorphin-A-Amid, Schwein
Thermo Scientific Chemicals

Dynorphin-A-Amid, Schwein

für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Have Questions?
KatalognummerMenge
J65622.MCR
auch als J65622-M^ bezeichnet
1 mg
Katalognummer J65622.MCR
auch als J65622-M^ bezeichnet
Preis (EUR)
70,30
Each
Menge:
1 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
70,30
Each
Specifications
FormatFest
Molekulargewicht2146.49
ProdukttypDynorphin A amide, porcine
ReinigungsverfahrenHPLC
Menge1 mg
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Nur für Forschungszwecke
Inhalt und Lagerung
-30°bis -10 °C