Laminin A-Kette (2091-2108)
Thermo Scientific Chemicals

Laminin A-Kette (2091-2108)

für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
0,5 mg
1 mg
Katalognummer J65640.MCR
auch als J65640-M^ bezeichnet
Preis (EUR)
176,00
Each
Menge:
1 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
176,00
Each
Specifications
FormatFest
Molekulargewicht2016.30
ProdukttypLaminin A Chain (2091-2108)
ReinigungsverfahrenHPLC
Menge1 mg
Mehr anzeigen
Supports neurite outgrowth and stimulates neuronal-like process formation.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Nur für Forschungszwecke
Inhalt und Lagerung
-30°bis -10 °C