Defensin, Mensch
Thermo Scientific Chemicals

Defensin, Mensch

für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Have Questions?
KatalognummerMenge
J66125.EXG
auch als J66125-!G bezeichnet
100 μg
Katalognummer J66125.EXG
auch als J66125-!G bezeichnet
Preis (EUR)
249,00
Each
Menge:
100 μg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
249,00
Each
Specifications
Gebräuchliche BezeichnungHNP-2
FormatFest
Molekulargewicht3370.94
ProdukttypDefensin, human
ReinigungsverfahrenHPLC
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Nur für Forschungszwecke
Inhalt und Lagerung
-30°bis -10 °C