Beta-D-thioglucose Natriumsalz, 97 %
Beta-D-thioglucose Natriumsalz, 97 %
Beta-D-thioglucose Natriumsalz, 97 %
Thermo Scientific Chemicals

Beta-D-thioglucose Natriumsalz, 97 %

CAS: 10593-29-0 | C6H11NaO5S | 218.199 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Katalognummer J66838.03
auch als J66838-03 bezeichnet
Preis (EUR)
157,65
Exklusiv online
175,00
Ersparnis 17,35 (10%)
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
157,65
Exklusiv online
175,00
Ersparnis 17,35 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS10593-29-0
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to off-white to pale yellow
FormPowder or crystals or crystalline powder
Assay≥94%
Assay (unspecified)≥94%
beta-D-Thioglucose sodium salt, is used in research and to treat rheumatoid arthritis. The biological mechanism is unknown. 1-Thio-β is often used as a carrier molecule for cell uptake of markers, polymers, and nanoparticles, and potentially useful synthetic reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Beta-D-Thioglucose-Natriumsalz, wird in der Forschung und zur Behandlung von rheumatoider Arthritis verwendet. Der biologische Mechanismus ist unbekannt. 1-Thio-β wird häufig als Trägermolekül für die Zellaufnahme von Markern, Polymeren und Nanopartikeln und potenziell nützlichen synthetischen Reagenzien verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich

Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
RUO – Research Use Only