NovaFluor™ Antikörper-Konjugationskits
NovaFluor™ Antikörper-Konjugationskits
NovaFluor™ Antikörper-Konjugationskits
Invitrogen™

NovaFluor™ Antikörper-Konjugationskits

Holen Sie das Beste aus Ihrem Paneldesign heraus, indem Sie Antikörper konjugieren an NovaFluor Farbstoffe, die speziell für spektrale Hygiene entwickelt wurden, um schmale Emissionsspektren und minimale Kreuzlaseranregung zu erzielen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMarker oder FarbstoffProdukttypEmissionMenge
K06T04L035NovaFluor™ Rot 800Konjugationskit799100 μg
K06T04L008NovaFluor Blau 510Konjugationskit510 nm100 μg
K06T04L002NovaFluor Blau 530Konjugationskit530 nm100 μg
K06T04L009NovaFluor Blau 555Konjugationskit555 nm100 μg
K06T04L010NovaFluor Blau 585Konjugationskit585 nm100 μg
K06T04L003NovaFluor Blau 610-30SKonjugationskit610 nm100 μg
K06T04L011NovaFluor Blau 610-70SKonjugationskit610 nm100 μg
K06T04L004NovaFluor Blau 660-40SKonjugationskit660 nm100 μg
K06T04L021NovaFluor Blau 690Konjugationskit690 nm100 μg
K06T04L012NovaFluor Blau 660-120SKonjugationskit660 nm100 μg
K06T04L026NovaFluor™ Blau 760Konjugationskit760 nm100 μg
K06T04L017NovaFluor Rot 660Konjugationskit660 nm100 μg
K06T04L018NovaFluor Rot 685Konjugationskit685 nm100 μg
K06T04L019NovaFluor Rot 700Konjugationskit700 nm100 μg
K06T04L020NovaFluor Rot 710Konjugationskit710 m100 μg
K06T04L023NovaFluor Rot 725Konjugationskit725 m100 μg
K06T04L024NovaFluor Rot 755Konjugationskit755 nm100 μg
K06T04L005NovaFluor Gelb 570Konjugationskit570 nm100 μg
K06T04L013NovaFluor Gelb 590Konjugationskit590 nm100 μg
K06T04L006NovaFluor Gelb 610Konjugationskit610 nm100 μg
K06T04L007NovaFluor Gelb 660Konjugationskit660 nm100 μg
K06T04L014NovaFluor Gelb 690Konjugationskit690 nm100 μg
K06T04L015NovaFluor Gelb 700Konjugationskit700 nm100 μg
K06T04L016NovaFluor Gelb 730Konjugationskit730 nm100 μg
K06T04L022NovaFluor Gelb 755Konjugationskit755 nm100 μg
K06T04L027NovaFluor™ UV 765Konjugationskit765 nm100 μg
K06T04L028NovaFluor™ Violett 800Konjugationskit800 nm100 μg
K06T04L029NovaFluor™ Violett 745Konjugationskit745 nm100 μg
K06T04L030NovaFluor™ Gelb 810Konjugationskit810 nm100 μg
K06T04L031NovaFluor™ Blau 725Konjugationskit725 m100 μg
K06T04L032NovaFluor™ Violett 690Konjugationskit690 nm100 μg
K06T04L033NovaFluor™ Blau 800Konjugationskit800 nm100 μg
K06T04L034NovaFluor™ Blaue 745Konjugationskit748100 μg
Katalognummer K06T04L035
Preis (EUR)
528,00
Each
Marker oder Farbstoff:
NovaFluor™ Rot 800
Produkttyp:
Konjugationskit
Emission:
799
Menge:
100 μg
Preis (EUR)
528,00
Each
NovaFluor Conjugation Kits provide a simple workflow to conjugate a blue, yellow-green or red excitable fluorophore to your antibody of choice in just 3 easy steps. The fluorescence-by-design Phiton platform enables the addition of parameters to your current panels in discovery research and resolves stained populations with near-zero cross excitation, with a lack of emission in the violet channels that plague other fluorophores.

NovaFluor Das Konjugationsset bietet unter anderem folgende Funktionen:

  • Ein sauberes und helles Antikörperlabel zur Erhöhung der Anzahl der Parameter auf konventionellen und spektralen Durchflusszytometern.
  • Auflösung von Populationen mit geringer/nahezu keiner Kreuzanregung und der geringsten Streuung aller blau, gelbgrün oder rot angeregten Fluoreszenzmarker
  • Einfaches 3-Schritte-Protokoll mit 60 Sekunden praktischer Zeit für die Konjugation von –10 100 μg Antikörper pro Etikett
  • Bis zu 70 % weniger Anregung im Vergleich zu PE-Tandems, was zu verringertem Spillover und höherer Auflösung führt.

3-stufige Konjugationsmethode

  • Befestigen NovaFluor Linker zum gewünschten Antikörper
  • Überschüssiges Material entfernen NovaFluor Linker vom DNA-konjugierten Antikörper
  • Glühen NovaFluor zu oligokonjugierten Antikörpern
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Specifications
Emission799
Anregung637
Anregung/Emission637/799
Durchflusszytometer-LaserlinienRot
Zur Verwendung mit (Anwendung)Durchflusszytometrie
Marker oder FarbstoffNovaFluor™ Rot 800
ProdukttypKonjugationskit
Menge100 μg
FarbeNahes IR
MarkertypAndere Etiketten oder Farbstoffe
ProduktlinieNovaFluor
Unit SizeEach