2-Chlor-6-Methylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Chlor-6-Methylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6575-09-3 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer L00706.06
auch als L00706-06 bezeichnet
Preis (EUR)
84,40
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
84,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6575-09-3
IUPAC Name2-chloro-6-methylbenzonitrile
Molecular FormulaC8H6ClN
InChI KeyWQWQHJNUHQEGTN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=CC(Cl)=C1C#N
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥97.5%
Appearance (Color)White to dark cream to cream to yellow to pale brown
FormCrystals or powder or crystalline powder or fused solid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only