Methylamin, 40 %-ige wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Methylamin, 40 %-ige wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methylamin, 40 %-ige wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Katalognummer L00894.AK
auch als L00894-AK bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
250 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS74-89-5
IUPAC Namemethanamine
Molecular FormulaCH5N
InChI KeyBAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
FormLiquid
Assay (Non-aqueous acid-base Titration)37-43% w/w
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.