2-Methylcyclohexylamin, cis + trans., 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Methylcyclohexylamin, cis + trans., 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Methylcyclohexylamin, cis + trans., 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Methylcyclohexylamin, cis + trans., 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7003-32-9 | C7H15N | 113.20 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer L02285.18
auch als L02285-18 bezeichnet
Preis (EUR)
85,80
Each
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
85,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7003-32-9
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormLiquid
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Assay (GC)≥96.0%
Refractive Index1.4550-1.4600 @ 20?C
2-Methylcyclohexylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Methylcyclohexylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffindustrie.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist luftempfindlich.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Michael W. Rathke.; Naoto Inoue.; K. R. Varma.; Herbert C. Brown. A Stereospecific Synthesis of Alicyclic and Bicyclic Amines via Hydroboration. J. Am. Chem. Soc. 1966, 88 (12), 2870-2871.
  2. Rota F.; Prins R. Mechanism of the C-N-bond breaking in the hydrodenitrogenation of methylcyclohexylamine over sulfided NiMo/γ-Al2O3. J. Mol. Catal. A: Chem. 2000, 162(1), 367-74.