4'-Hydroxynonanophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
4'-Hydroxynonanophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
4'-Hydroxynonanophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4'-Hydroxynonanophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 14392-69-9 | C15H22O2 | 234.34 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer L02293.14
auch als L02293-14 bezeichnet
Preis (EUR)
205,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
205,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS14392-69-9
IUPAC Name1-(4-hydroxyphenyl)nonan-1-one
Molecular FormulaC15H22O2
InChI KeyJZBXYOOARNRUME-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCCCCCC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥95.0%
Melting Point (clear melt)51.0-60.0?C
Appearance (Color)White to cream to pale yellow
FormCrystals or powder or crystalline powder or lumps or fused solid or flakes
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only