Adamantan-1-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Adamantan-1-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Adamantan-1-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Adamantan-1-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Adamantan-1-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2094-72-6 | C11H15ClO | 198.69 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer L02352.18
auch als L02352-18 bezeichnet
Preis (EUR)
184,45
Exklusiv online
217,00
Ersparnis 32,55 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
184,45
Exklusiv online
217,00
Ersparnis 32,55 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2094-72-6
IUPAC Nameadamantane-1-carbonyl chloride
Molecular FormulaC11H15ClO
InChI KeyMIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormCrystals or powder or crystalline powder or fused or granular solid
Melting Point (clear melt)48-54°C
Appearance (Color)White to pale cream
Assay (Titration ex Chloride)≥96.0 to ≤104.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only