Citraconic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citraconsäure ist ein wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- Mutsuji Sakai. Studies of the Isomerization of Unsaturated Carboxylic Acids. II. The Thermal Rearrangement of Citraconic Acid to Itaconic Acid in Aqueous Solutions. Bulletin of the Chemical Society of Japan. 1976, 49 (1), 219-223.
- Motoo Yasuda.; Kazuo Yamasaki.; Hitoshi Ohtaki. Stability of Complexes of Several Carboxylic Acids Formed with Bivalent Metals. Bulletin of the Chemical Society of Japan. 1960, 33 (8), 1067-1070.