Sulfamerazine, 98+%
Sulfamerazine, 98+%
Sulfamerazine, 98+%
Thermo Scientific Chemicals

Sulfamerazine, 98+%

CAS: 127-79-7 | C11H12N4O2S | 264.303 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer L04194.14
auch als L04194-14 bezeichnet
Preis (EUR)
24,30
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
24,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS127-79-7
IUPAC Name4-amino-N-(4-methylpyrimidin-2-yl)benzene-1-sulfonamide
Molecular FormulaC11H12N4O2S
InChI KeyQPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=NC(NS(=O)(=O)C2=CC=C(N)C=C2)=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)≥98.0%
Appearance (Color)White to pale cream
FormCrystals or powder or crystalline powder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only