4-Nitro-o-xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Nitro-o-xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Nitro-o-xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Nitro-o-xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Nitro-o-xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 99-51-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
Katalognummer L05342.22
auch als L05342-22 bezeichnet
Preis (EUR)
34,20
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
34,20
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS99-51-4
IUPAC Name1,2-dimethyl-4-nitrobenzene
Molecular FormulaC8H9NO2
InChI KeyHFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥98.5%
Appearance (Color)Pale yellow to yellow
FormFused solid or clear liquid as melt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only