2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Trichlorethanol wird als Sedativum oder Hypnotikum verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden.
RUO – Research Use Only
Allgemeine Referenzen:
- Maurice R. Eftink; James L. Zajicek; Camillo A. Ghiron. A Hydrophobic Quencher of Protein Fluorescence: 2,2,2-Trichlorethanol. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteinstruktur. 1977, 491, 473-481.
- M. Perttilä. Vibrational spectra and normal coordinate analysis of 2,2,2-trichloroethanol and 2,2,2-trifluoroethanol. Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy. 1979, 35, 585-592.
- Carboxylgruppen können als ihre Trichlorethylester geschützt werden, z. B. durch Tosinsäure-katalysierte Veresterung: Synthese, 24 (1979) oder DCC-DMAP: J. Am. Chem. Soc., 111, 669 (1989). Zur Veresterung von Aminosäuren unter Verwendung des aktiven Esters mit 2-Hydroxypyridin, A14522, siehe: Synthesis, 24 (1979). Die Spaltung tritt bei Zn in AcOH oder einem wässrigen THF-Puffer unter milden Bedingungen auf: J. Am. Chem. Soc.,88 ,852 (1966 ); Synthese, 457 (1976); oder mit NaBH4 in DMF, katalysiert durch Se: Synthesis, 693 (1989). Siehe auch Anhang 6.
- Ebenso können Carbonylverbindungen als ihre Trichlorethylacetale geschützt werden, basenstabil, aber unter neutralen aprotischen Bedingungen durch Zn leicht in Ethylacetat oder THF gespaltet: J. Org. Chem., 38, 554 (1973).
- Reaktion mit POCl3 zur Bildung von Phosphordichloridat, gefolgt von einer Reaktion mit 3-Hydroxypropionitril, L12570, ergibt 2-Cyanoethyl 2,2,2-Trichlorethyl phosphorchloritdat, ein wertvolles Reagenz, das normalerweise ohne Reinigung für die Phosphorylation von Nukleosiden verwendet wird: Synthesis, 831 (1980).