2-Ethoxy-4-Methylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Ethoxy-4-Methylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Ethoxy-4-Methylphenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2563-07-7 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
2 g
10 g
Katalognummer L08898.09
auch als L08898-09 bezeichnet
Preis (EUR)
282,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
10 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
282,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Specifications
Beilstein1865448
CAS2563-07-7
Chemischer Name oder Material2-Ethoxy-4-methylphenol
EINECS-Nummer000-000-0
Formelmasse152.19
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only