N-(3-hydroxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-(3-hydroxyphenyl)thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3394-05-6 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
2 g
10 g
Katalognummer L09975.04
auch als L09975-04 bezeichnet
Preis (EUR)
66,40
Each
Menge:
2 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
66,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3394-05-6
IUPAC Name(3-hydroxyphenyl)thiourea
Molecular FormulaC7H8N2OS
InChI KeyBHJYKFUCQNISJA-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC(=S)NC1=CC=CC(O)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (HPLC)≥96.0%
Appearance (Color)White to cream to yellow
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only