2-Nitro-4-(Trifluormethyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Nitro-4-(Trifluormethyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Nitro-4-(Trifluormethyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Nitro-4-(Trifluormethyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 400-99-7 | C7H4F3NO3 | 207.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer L10604.06
auch als L10604-06 bezeichnet
Preis (EUR)
228,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
228,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS400-99-7
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive Index1.5030-1.5070 @ 20?C
FormLiquid
Assay (GC)≥97.5%
Appearance (Color)Clear pale yellow to yellow
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only