Diallyldisulfid, tech. 80 %, Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid, Thermo Scientific Chemicals
Diallyldisulfid, tech. 80 %, Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid, Thermo Scientific Chemicals
Diallyldisulfid, tech. 80 %, Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Diallyldisulfid, tech. 80 %, Rest hauptsächlich Diallylsulfid und Diallyltrisulfid, Thermo Scientific Chemicals

Diallyldisulfid, 80 %, C6H10S2, CAS-Nummer 2179-57-9, Diallyldisulfid, Allyldisulfid, 4,5-Dithia-1,7-Oktadien, 3-Allyldisulfanyl-propen, 2-Propenyldisulfid, Diallyldisulfid, Allyldisulfid, Diallyl-Disulfid, Disulfid, di-2-Propenyl, 1,2-diallyldisulfan, 100 g
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer L11106.22
Preis (EUR)
149,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
149,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2179-57-9
IUPAC Name3-(prop-2-en-1-yldisulfanyl)prop-1-ene
Molecular FormulaC6H10S2
InChI KeyPFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
SMILESC=CCSSCC=C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥78.0%
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
CommentContains 7-12% monosulfide and 3-7% trisulfide.
Identification (FTIR)Conforms
Refractive Index1.5370-1.5450 @ 20?C
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only