1-Chlor-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Chlor-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Chlor-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Chlor-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 107-84-6 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer L11371.09
auch als L11371-09 bezeichnet
Preis (EUR)
33,00
Each
Menge:
10 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
33,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS107-84-6
IUPAC Name1-chloro-3-methylbutane
Molecular FormulaC5H11Cl
InChI KeyCZHLPWNZCJEPJB-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(C)CCCl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥97.5%
Appearance (Color)Clear colorless
Refractive Index1.4065-1.4105 @ 20?C
FormLiquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only