N-Hexylmethacrylat, 97 %, stab. Mit100 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
N-Hexylmethacrylat, 97 %, stab. Mit100 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
N-Hexylmethacrylat, 97 %, stab. Mit100 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-Hexylmethacrylat, 97 %, stab. Mit100 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 142-09-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer L11569.14
auch als L11569-14 bezeichnet
Preis (EUR)
44,10
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
44,10
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS142-09-6
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormLiquid
Solution Test10% in diethyl ether: clear
Appearance (Color)Clear colorless
Refractive Index1.4285-1.4335 @20?C
Solution Test10% in methanol: clear
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only