Tetrabromphenolphthalein-ethyester-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabromphenolphthalein-ethyester-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabromphenolphthalein-ethyester-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tetrabromphenolphthalein-ethyester-Kaliumsalz, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 62637-91-6 | C22H13Br4KO4 | 700.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer L12674.03
auch als L12674-03 bezeichnet
Preis (EUR)
99,20
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
99,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS62637-91-6
IUPAC Namepotassium 2,6-dibromo-4-[(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]methyl]benzen-1-olate
Molecular FormulaC22H13Br4KO4
InChI KeyWCIQBKUTYDIBJC-UHFFFAOYSA-M
SMILES[K+].CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1)=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Specific Absorbance (E 1%/1cm)≥660 (c. 600nm, ethanol)
FormCrystals or powder or crystalline powder
FormCrystals or powder or crystalline powder
Appearance (Color)Blue to blue/black or dark green to green/black
Specific Absorbance (E 1%/1cm)≥660 (c. 600nm, ethanol)
Mehr anzeigen
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt is used as reagent for detection of proteins and as indicator for ion-pair extraction titration.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Tetrabromophenolphthaleinethylester-Kaliumsalz wird als Reagenz für den Nachweis von Proteinen und als Indikator für die Titration der Ionenpaarextraktion verwendet.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Kyoji Tôei.; Shoji Motomizu.; Tôru Umano. Extractive spectrophotometric determination of non-ionic surfactants in water. Talanta. 1982, 29 (2), 103-106.
  2. Tadao Sakai. Lösungsmittelextraktions-Spektrophotometrische Bestimmung von Berberin und Benzethonium in Arzneimitteln mit Tetrabromophenolphthaleinethylester durch chargenweise und Durchflussinjektionsverfahren. Analyst. 1991, 116 (2), 187-190.
  3. Säure-Basen-Indikator: pH 3.0-4.2.
  4. Reagenz zum Nachweis von Proteinen.
  5. Indikator für die Titration der Ionenpaarextraktion.