Kieselgel 60, 0.036 bis 0.071 mm (215 bis 400 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Kieselgel 60, 0.036 bis 0.071 mm (215 bis 400 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Kieselgel 60, 0.036 bis 0.071 mm (215 bis 400 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kieselgel 60, 0.036 bis 0.071 mm (215 bis 400 Mesh), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 g
1000 g
2500 g
Katalognummer L14004.0E
auch als L14004-0E bezeichnet
Preis (EUR)
211,00
Each
Menge:
2500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
211,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7631-86-9
IUPAC Namesilanedione
Molecular FormulaO2Si
InChI KeyVYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=[Si]=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
CommentpH (5% aqueous suspension):6.5 - 7.5
Particle Size≤ 10.0 wt% @ > 71?m
Appearance (Color)White
Formpowder
Particle Size≤ 10.0 wt% @ < 36?m
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Kieselgel wird in der Säulenchromatographie ohne angewendeten Druck (der Schwerkraft folgend) verwendet. Es wird als Adsorptionsmittel in verschiedenen Anwendungen und bei der Entfernung von Verunreinigungen eingesetzt. Es wird als stationäre Base in der Säulenchromatographie verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Flusssäure. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Geeignet für konventionelle und Flash-Säulen-Chromatographie.
  2. Khatry, S.; Sood, N.; Arora, S. Surface solid dispersion-a review. Int. J. Pharm. Sci. Nanotech. 2013, 6 (1), 1915-24.
  3. Ray, D.; Mittal, N.; Chung, W. J. Phosphorous pentoxide mediated synthesis of 5-HMF in ionic liquid at low temperature. Carbohydr. Res. 2011, 346 (14), 2145-2148.