Appearance (Color)White to cream to yellow to pale brown
Melting Point (clear melt)93.0-103.0?C
FormCrystals or powder or crystalline powder or fused solid or liquid as melt
Assay (HPLC)≥95.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.