5-Nitro-2 -benzimidazolinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Nitro-2 -benzimidazolinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Nitro-2 -benzimidazolinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Nitro-2 -benzimidazolinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 93-84-5 | C7H5N3O3 | 179.14 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer L16391.14
auch als L16391-14 bezeichnet
Preis (EUR)
223,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
223,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS93-84-5
IUPAC Name5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Molecular FormulaC7H5N3O3
InChI KeyDLJZIPVEVJOKHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O-][N+](=O)C1=CC=C2NC(=O)NC2=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Yellow to dark brown to brown
FormPowder
Assay (HPLC)≥98.5%
5-Nitro-2-benzimidazolinone is used as intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Als Zwischenprodukte wird 5-Nitro-2-Benzimidazolinon verwendet.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
RUO – Research Use Only