Dimethylethoxysilan, ammoniakfrei, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Dimethylethoxysilan, ammoniakfrei, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Dimethylethoxysilan, ammoniakfrei, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Dimethylethoxysilan, ammoniakfrei, 94 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 14857-34-2 | C4H11OSi | 103.216 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Katalognummer L16476.14
auch als L16476-14 bezeichnet
Preis (EUR)
82,20
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
82,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS14857-34-2
IUPAC Nameethoxydimethylsilyl
Molecular FormulaC4H11OSi
InChI KeyDRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCO[Si](C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Refractive Index1.3645-1.3715 @ 20?C
FormLiquid
Identification (FTIR)Conforms
Assay (GC)≥92.0%
Dimethylethoxysilane (DMES), a volatile liquid, is used by NASA to waterproof the heatprotective silica tiles and blankets on the space shuttle. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Dimethylethoxysilan (DMES) ist eine flüchtige Flüssigkeit und wird von der NASA verwendet, um die hitzeschützenden Siliziumdioxidfliesen und -decken auf dem Spaceshuttle wasserdicht zu machen. DMES ergibt problemlos eine Vielzahl von Produkten in Gegenwart geringer Mengen an Feuchtigkeit oder Basen. DMES ergibt problemlos eine Vielzahl von Produkten in Gegenwart geringer Mengen an Feuchtigkeit oder Basen.

Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser fernhalten.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Darol E. Dodda,; Bruce O. Stuarta,; Simon J. Rothenberga,; Maryann Kershawb,; Peter C. Mannc. Acute, 2-Week, and 13-Week Inhalation Toxicity Studies on Dimethylethoxysilane Vapor in Fischer 344 Rats. Inhalation Toxicology: International Forum for Respiratory Research. 1994, 6(2),151-166.
  2. RE Johnson,; DI Ford. Stability and reactivity of dimethylethoxysilane. Nasa conference. 1993, Jahrgang, Ausgabe, Seitenzahl.