2-Chlor-1,1,2-Trifluorethyldifluormethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Chlor-1,1,2-Trifluorethyldifluormethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Chlor-1,1,2-Trifluorethyldifluormethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Chlor-1,1,2-Trifluorethyldifluormethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13838-16-9 | C3H2ClF5O | 184.49 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Katalognummer L16725.06
auch als L16725-06 bezeichnet
Preis (EUR)
100,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
100,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS13838-16-9
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Assay from Supplier's CofA≥96.0%
FormLiquid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only