3,3,3-Trifluor-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3,3,3-Trifluor-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3,3,3-Trifluor-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3,3,3-Trifluor-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2240-88-2 | C3H5F3O | 114.067 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer L16879.03
auch als L16879-03 bezeichnet
Preis (EUR)
89,20
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
89,20
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2240-88-2
IUPAC Name3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Molecular FormulaC3H5F3O
InChI KeyHDBGBTNNPRCVND-UHFFFAOYSA-N
SMILESOCCC(F)(F)F
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (GC)≥96.0%
FormLiquid
Refractive Index1.3215-1.3265 @ 20?C
Appearance (Color)Clear colorless
3,3,3-Trifluoro-1-propanol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3,3,3-Trifluoro-1-Propanol ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.

Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Alberto Arnone.; Pierfrancesco Bravo.; Luca Bruché.; Marcello Crucianelli.; Lucia Vichi.; Matteo Zanda. Unusual non-oxidative pummerer rearrangement of γ-trifluoro-β-aminosulfoxides. Tetrahedron Letters. 1995, 36 (40), 7301-7304.
  2. P. Veeraraghavan Ramachandran.; Kamlesh J. Padiya. Preparative-scale synthesis of 3,3,3-trifluoropropene oxide. Journal of Fluorine Chemistry. 2007, 128 (10), 1255-1259.