N-(5 -Bromopentyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
N-(5 -Bromopentyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
N-(5 -Bromopentyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

N-(5 -Bromopentyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 954-81-4 | C13H14BrNO2 | 296.164 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer L17543.22
auch als L17543-22 bezeichnet
Preis (EUR)
385,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
385,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS954-81-4
IUPAC Name2-(5-bromopentyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Molecular FormulaC13H14BrNO2
InChI KeyQKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
SMILESBrCCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormPowder or crystals
Appearance (Color)White to cream or pale yellow
Assay (GC)≥96.0%
Melting Point (clear melt)54-64?C
It is a pharmaceutical intermediate and is used in medicine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt und wird in der Medizin verwendet.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.

Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Richard A. Glennon; Noreen A. Naiman; Robert A. Lyon; Milt Titeler. Arylpiperazine derivatives as high-affinity 5-HT1A serotonin ligands. J. Med. Chem. 1988, 31 (10),1968-1971 .
  2. Richard A. Glennon; Noreen A. Naiman; M. Edward Pierson; J. Doyle Smith; Abd M. Ismaiel; Milt Titeler; Robert A. Lyon. N-(phthalimidoalkyl) derivatives of serotonergic agents: a common interaction at 5-HT1A serotonin binding sites? J. Med. Chem. 1989, 32 (8),1921-1926 .