3-Brom-1,8-Naphthalsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Brom-1,8-Naphthalsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-Brom-1,8-Naphthalsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Brom-1,8-Naphthalsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
L17683.03
auch als L17683-03 bezeichnet
1 g
Katalognummer L17683.03
auch als L17683-03 bezeichnet
Preis (EUR)
105,00
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
105,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS24050-49-5
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (HPLC)≥96.0%
Appearance (Color)White to yellow or cream to pale brown
Melting Point (clear melt)240-248?C
FormPowder
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke