4-(Methylsulfinyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(Methylsulfinyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(Methylsulfinyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(Methylsulfinyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-(Methylsulfinyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 166386-48-7 | C7H9BO3S | 184.02 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mg
1 g
Katalognummer L17865.MC
auch als L17865-MC bezeichnet
Preis (EUR)
77,90
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
100 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
77,90
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS166386-48-7
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (HPLC)≥97.5%
Appearance (Color)White to yellow or pale cream
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥97.5%
Proton NMRConforms to structure
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only