Dichloro(p-Cymol)ruthenium(II)-Dimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Dichloro(p-Cymol)ruthenium(II)-Dimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Dichloro(p-Cymol)ruthenium(II)-Dimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Dichloro(p-Cymol)ruthenium(II)-Dimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Dichloro(p-Cymol)ruthenium(II)-Dimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 52462-29-0 | C20H28Cl4Ru2 | 612.384 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mg
2 g
10 g
Katalognummer L19126.04
auch als L19126-04 bezeichnet
Preis (EUR)
115,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
2 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
115,00
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS52462-29-0
IUPAC Namebis(1-methyl-4-(propan-2-yl)benzene); bis(dichlororuthenium)
Molecular FormulaC20H28Cl4Ru2
InChI KeyLAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
SMILESCl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.CC(C)C1=CC=C(C)C=C1.CC(C)C1=CC=C(C)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Elemental AnalysisRu: 32.18 - 33.83% (theory 33.01%)
Formpowder
Appearance (Color)Orange-red to red-brown
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dichlor(p-cymol)Ruthenium(II)-Dimer wird als Hydrosilylierungskatalysator und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Nur für Forschungszwecke

Allgemeine Referenzen:

  1. Md.K. Nazeeruddin, , C. Klein, P. Liska, M. Grätzelx. Synthesis of novel ruthenium sensitizers and their application in dye-sensitized solar cells. Coordination Chemistry Reviews. 2005, 249 (13-14), 1460-1467.
  2. Md.K. Nazeeruddin.; S.M. Zakeeruddin.; J.-J. Lagref.; P. Liskaa, P. Comte.; C. Barolo.; G. Viscardi.; K. Schenk.; M. Graetzel. Stepwise assembly of amphiphilic ruthenium sensitizers and their applications in dye-sensitized solar cell. Coordination Chemistry Reviews. 2004, 248 (13-14), 1317-1328.