2-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1123-98-4 | C7H4FNS | 153.174 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Katalognummer L19316.MD
auch als L19316-MD bezeichnet
Preis (EUR)
27,46
Exklusiv online
32,30
Ersparnis 4,84 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
250 mg
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
27,46
Exklusiv online
32,30
Ersparnis 4,84 (15%)
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1123-98-4
IUPAC Name2-fluoro-1,3-benzothiazole
Molecular FormulaC7H4FNS
InChI KeyQVWCHVAUHZEAAT-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=NC2=CC=CC=C2S1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
FormLiquid
Assay (GC)≥98.5%
Refractive Index1.5825-1.5855 @ 20?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only