(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 98 %, ee 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer L19696.03
auch als L19696-03 bezeichnet
Preis (EUR)
48,60
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,60
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS147081-44-5
IUPAC Nametert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
Molecular FormulaC9H18N2O2
InChI KeyCMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
FormLiquid
Optical Rotation-3.1? ? 0.2? (neat)
Refractive Index1.4700-1.4740 @ 20?C
Assay (GC)≥94.0%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine is specifically used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(S)-(-)-1-Boc-3-Aminopyrrolidin wird speziell zum Schutz von Amin bei der Festphasensynthese von Peptiden verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.

Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Jiwon Seo.; Pavel Martásek.; Linda J. Romanb.; Richard B. Silverman. Selective l-nitroargininylaminopyrrolidine and l-nitroargininylaminopiperidine neuronal nitric oxide synthase inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2007, 15 (5), 1928-1938.
  2. Takaaki Sumiyoshi.; Takeshi Enomoto.; Kentaro Takai.; Yoko Takahashi.; Yasuko Konishi.; Yoshiharu Uruno.; Kengo Tojo.; Atsushi Suwa.; Harumi Matsuda.; Tomokazu Nakako.; Mutsuko Sakai.; Atsushi Kitamura.; Yasuaki Uematsu.; Akihiko Kiyoshi. Discovery of Novel N-Substituted Oxindoles as Selective M1 and M4 Muscarinic Acetylcholine Receptors Partial Agonists. ACS Med. Chem. Lett. 2013, 4 (2), 244-248.
  3. Produkt von Toray Industries, Inc