3-(Boc-amino)-3-Phenylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Boc-amino)-3-Phenylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Boc-amino)-3-Phenylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
3-(Boc-amino)-3-Phenylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-(Boc-amino)-3-Phenylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
L19802.03
auch als L19802-03 bezeichnet
1 g
Katalognummer L19802.03
auch als L19802-03 bezeichnet
Preis (EUR)
76,40
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
76,40
Each
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS14676-01-8
IUPAC Name(3R)-3-(benzylazaniumyl)butanoate
Molecular FormulaC11H15NO2
InChI KeyQIXZNMWEYBPTEQ-SECBINFHSA-N
SMILESC[C@H](CC([O-])=O)[NH2+]CC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White
FormPowder
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥96.0 to ≤104.0%
Assay (HPLC)≥96.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke