3-Fluor-4-Methoxybenzolboronsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
3-Fluor-4-Methoxybenzolboronsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
3-Fluor-4-Methoxybenzolboronsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3-Fluor-4-Methoxybenzolboronsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 149507-26-6 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer L19818.03
auch als L19818-03 bezeichnet
Preis (EUR)
58,50
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
58,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS149507-26-6
IUPAC Name(3-fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
Molecular FormulaC7H8BFO3
InChI KeyIILGLPAJXQMKGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=C(C=C1F)B(O)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to cream
Assay (HPLC)≥98.0%
FormCrystals or powder or crystalline powder
Proton NMRConforms to structure
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥98.0%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only