2-Brom-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brom-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brom-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Brom-5-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 73290-22-9 | C5H3BrIN | 283.89 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer L20016.03
auch als L20016-03 bezeichnet
Preis (EUR)
26,70
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
26,70
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS73290-22-9
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Pale cream to cream
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)≥96.0%
Melting Point (clear melt)116.0-126.0?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only