4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
L20153.06
auch als L20153-06 bezeichnet
5 g
Katalognummer L20153.06
auch als L20153-06 bezeichnet
Preis (EUR)
156,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
156,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS122033-54-9
IUPAC Name4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Molecular FormulaC7BrClF4O
InChI KeyXVYIQLOULDERAO-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=C(F)C(C(Cl)=O)=C(F)C(F)=C1Br
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
Assay (GC)≥97.5%
FormLiquid
Refractive Index1.5140-1.5180 @ 20?C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only